Imprimer
4-Méthoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8764-25G OR8764-5G OR8764-100G
APOSOR8764-25GEA 26.1 EUR
APOSOR8764-25G APOSOR8764-5G APOSOR8764-100G
4-Méthoxypyridine
4-Méthoxypyridine
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 191 °C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.075 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674049
Numéro CAS: 620-08-6
EINECS: 210-624-7