Imprimer
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8748-1G OR8748-25G OR8748-5G
APOSOR8748-1GEA 43.7 EUR
APOSOR8748-1G APOSOR8748-25G APOSOR8748-5G
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02094163
Numéro CAS: 2436-17-1