Imprimer
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8717-100G OR8717-25G OR8717-5G
APOSOR8717-100GEA 0 EUR
APOSOR8717-100G APOSOR8717-25G APOSOR8717-5G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Formule: C₁₄H₂₁Br
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00796945
Numéro CAS: 22385-77-9