Imprimer
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR8699-1G OR8699-50MG OR8699-5G
APOSOR8699-1GEA 143 EUR
APOSOR8699-1G APOSOR8699-50MG APOSOR8699-5G
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₀BNO₂
MW: 257.1400 g/mol
Point de fusion: 95…96 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08690266
Numéro CAS: 898289-06-0