Imprimer
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8697-1G OR8697-250MG
APOSOR8697-1GEA 0 EUR
APOSOR8697-1G APOSOR8697-250MG
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formule: C₁₃H₁₄ClN₃
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01476123
Numéro CAS: 837-52-5
ONU: 3259
ADR: 8,III