Imprimer
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Pyrrolidin-1-yl)aniline
OR8694-1G OR8694-250MG OR8694-5G
APOSOR8694-1GEA 94.5 EUR
APOSOR8694-1G APOSOR8694-250MG APOSOR8694-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03563756
Numéro CAS: 21627-58-7