Imprimer
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR8686-25G OR8686-5G OR8686-100G OR8686-500G
APOSOR8686-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8686-25G APOSOR8686-5G APOSOR8686-100G APOSOR8686-500G
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
2-Picolyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Point de fusion: 119…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012811
Numéro CAS: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
ONU: 3261
ADR: 8 III