Imprimer
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8653-100MG OR8653-5G
APOSOR8653-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR8653-100MG APOSOR8653-5G
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂
Point de fusion: 41…43.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690265
Numéro CAS: 628711-58-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III