Imprimer
2-(Ethylthio)ethylamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8640-25G OR8640-5G
APOSOR8640-25GEA 339 EUR
APOSOR8640-25G APOSOR8640-5G
2-(Ethylthio)ethylamine 96%
2-(Ethylthio)ethylamine
Formule: C₄H₁₁NS
Point d'ébullition: 159…160 °C
Densité: 0.976 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014826
Numéro CAS: 36489-03-9
ONU: 2734
ADR: 8+3,II