Imprimer
2,4-Dibromopyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8632-5G OR8632-1G OR8632-25G
APOSOR8632-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8632-5G APOSOR8632-1G APOSOR8632-25G
2,4-Dibromopyridine 97%
2,4-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Point de fusion: 35…40 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01859720
Numéro CAS: 58530-53-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III