Imprimer
6-Bromo-2-naphthylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8620-1G OR8620-25G OR8620-5G
APOSOR8620-1GEA 0 EUR
APOSOR8620-1G APOSOR8620-25G APOSOR8620-5G
6-Bromo-2-naphthylamine
6-Bromo-2-naphthylamine
Formule: C₁₀H₈BrN
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01026466
Numéro CAS: 7499-66-3