Imprimer
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8615-10G OR8615-100G OR8615-25G
APOSOR8615-10GEA 69.8 EUR
APOSOR8615-10G APOSOR8615-100G APOSOR8615-25G
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine 97%
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237.44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368982
Numéro CAS: 75806-86-9