Imprimer
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8602-1G OR8602-5G OR8602-25G
APOSOR8602-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8602-1G APOSOR8602-5G APOSOR8602-25G
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂
MW: 227.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781213
Numéro CAS: 210963-93-2