Imprimer
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8593-25G OR8593-5G OR8593-100G
APOSOR8593-25GEA 49.3 EUR
APOSOR8593-25G APOSOR8593-5G APOSOR8593-100G
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411381
Numéro CAS: 159451-66-8