Imprimer
Acide 3-(4-nitrophényl)propanoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
OR8590-1G OR8590-25G OR8590-5G
APOSOR8590-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8590-1G APOSOR8590-25G APOSOR8590-5G
Acide 3-(4-nitrophényl)propanoïque
Acide 3-(4-nitrophényl)propanoïque
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126834
Numéro CAS: 16642-79-8