Imprimer
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8568-1G OR8568-5G OR8568-10G
APOSOR8568-1GEA 0 EUR
APOSOR8568-1G APOSOR8568-5G APOSOR8568-10G
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 96%
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
Formule: C₉H₄BrCl₂N
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258639
Numéro CAS: 552331-05-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III