Imprimer
3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8533-1G OR8533-5G
APOSOR8533-1GEA 52.4 EUR
APOSOR8533-1G APOSOR8533-5G
3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00498942
Numéro CAS: 54231-38-8