Imprimer
4-(3-Bromophenyl)morpholine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8531-1G OR8531-5G OR8531-25G
APOSOR8531-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8531-1G APOSOR8531-5G APOSOR8531-25G
4-(3-Bromophenyl)morpholine 96%
4-(3-Bromophenyl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₂BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112585
Numéro CAS: 197846-82-5