Imprimer
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2-methylthiopyrimidine
OR8529-1G OR8529-5G
APOSOR8529-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8529-1G APOSOR8529-5G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00187875
Numéro CAS: 14001-67-3
ONU: 1759
ADR: 8,II