Imprimer
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8523-10G OR8523-1G OR8523-5G
APOSOR8523-10GEA 677 EUR
APOSOR8523-10G APOSOR8523-1G APOSOR8523-5G
5-Amino-2,4-dichlorophenol
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00186187
Numéro CAS: 39489-79-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III