Imprimer
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8513-1G OR8513-500MG
APOSOR8513-1GEA 336 EUR
APOSOR8513-1G APOSOR8513-500MG
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607911
Numéro CAS: 952183-26-5