Imprimer
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Chlorobenzyl)-3-formylpiperidine, N-BOC protected
OR8495-1G OR8495-500MG
APOSOR8495-1GEA 489 EUR
APOSOR8495-1G APOSOR8495-500MG
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₈H₂₄ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607940
Numéro CAS: 952183-49-2