Imprimer
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8490-1G OR8490-500MG
APOSOR8490-1GEA 221 EUR
APOSOR8490-1G APOSOR8490-500MG
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607905
Numéro CAS: 28798-81-4