Imprimer
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8489-1G OR8489-500MG
APOSOR8489-1GEA 423 EUR
APOSOR8489-1G APOSOR8489-500MG
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉N₃O
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607908
Numéro CAS: 124940-34-7