Imprimer
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Isopropylpiperidin-4-one, N-CBZ protected
OR8488-1G OR8488-250MG
APOSOR8488-1GEA 350 EUR
APOSOR8488-1G APOSOR8488-250MG
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₆H₂₁NO₃
MW: 275.35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437612
Numéro CAS: 952183-52-7