Imprimer
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8480-1G OR8480-5G
APOSOR8480-1GEA 154 EUR
APOSOR8480-1G APOSOR8480-5G
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₄
MW: 251.24 g/mol
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200945
Numéro CAS: 868077-44-5