Imprimer
1-(Chlorométhyl)-3,4,5-triméthoxybenzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8473-5G OR8473-1G
APOSOR8473-5GEA 53.8 EUR
APOSOR8473-5G APOSOR8473-1G
1-(Chlorométhyl)-3,4,5-triméthoxybenzène 95%
1-(Chlorométhyl)-3,4,5-triméthoxybenzène
Formule: C₁₀H₁₃ClO₃
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040716
Numéro CAS: 3840-30-0
EINECS: 223-330-9
ONU: 3261
ADR: 8,II