Imprimer
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8465-10G OR8465-1G OR8465-5G
APOSOR8465-10GEA 1070 EUR
APOSOR8465-10G APOSOR8465-1G APOSOR8465-5G
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₄
Point de fusion: 200…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 223786-53-6