Imprimer
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8450-1G OR8450-5G
APOSOR8450-1GEA 141 EUR
APOSOR8450-1G APOSOR8450-5G
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₄
Point de fusion: 171…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06362460
Numéro CAS: 438192-02-0