Imprimer
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8426-100G OR8426-25G OR8426-5G
APOSOR8426-100GEA 0 EUR
APOSOR8426-100G APOSOR8426-25G APOSOR8426-5G
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659518
Numéro CAS: 53242-18-5