Imprimer
1-(Chlorométhyl)-3-phénoxybenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8418-25G OR8418-5G OR8418-1G
APOSOR8418-25GEA 270 EUR
APOSOR8418-25G APOSOR8418-5G APOSOR8418-1G
1-(Chlorométhyl)-3-phénoxybenzène 98%
1-(Chlorométhyl)-3-phénoxybenzène
Formule: C₁₃H₁₁ClO
Point d'ébullition: 141…142 °C/5mmHg
Densité: 1,189 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040866
Numéro CAS: 53874-66-1
EINECS: 258-831-1
ONU: 1760
ADR: 8,II