Imprimer
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8411-1G OR8411-5G
APOSOR8411-1GEA 319 EUR
APOSOR8411-1G APOSOR8411-5G
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₉BO₃
Point d'ébullition: 50 °C/0,3mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09702441
Numéro CAS: 219489-07-3