Imprimer
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Chlorothiazol-5-yl)methanol
OR8406-1G OR8406-5G
APOSOR8406-1GEA 65.4 EUR
APOSOR8406-1G APOSOR8406-5G
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formule: C₄H₄NOClS
Point d'ébullition: 96 °C/0.2mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03001277
Numéro CAS: 145015-15-2