Imprimer
2-Chloro-4-formylthiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
OR8404-100MG OR8404-1G OR8404-250MG
APOSOR8404-100MGEA 29 EUR
APOSOR8404-100MG APOSOR8404-1G APOSOR8404-250MG
2-Chloro-4-formylthiazole
2-Chloro-4-formylthiazole
Formule: C₄H₂ClNOS
Point de fusion: 104…105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09702023
Numéro CAS: 5198-79-8