Cyclohexyl(méthyl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR8357-100G
OR8357-5G
APOSOR8357-100GEA
43.7
EUR
APOSOR8357-100G
APOSOR8357-5G
Cyclohexyl(méthyl)amine
Cyclohexyl(méthyl)amine
Formule:
C₇H₁₅N Point d'ébullition: 149 °C Point de fusion: –9…–7 °C Densité: 0,868 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 29 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003832 Numéro CAS: 100-60-7 EINECS: 202-869-3 ONU: 2734 ADR: 8+3,II |