Imprimer
2-Bromo-4'-(1-piperidinyl)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8309-1G OR8309-5G
APOSOR8309-1GEA 0 EUR
APOSOR8309-1G APOSOR8309-5G
2-Bromo-4'-(1-piperidinyl)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(1-piperidinyl)acetophenone
Formule: C₁₃H₁₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808683
Numéro CAS: 210832-84-1
ONU: 3261
ADR: 8,III