Imprimer
8-Methyl-4-quinazolone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Methylquinazolin-4(3H)-one
OR8297-1G OR8297-250MG
APOSOR8297-1GEA 52.2 EUR
APOSOR8297-1G APOSOR8297-250MG
8-Methyl-4-quinazolone 98%
8-Methyl-4-quinazolone
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160.1726 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01685945
Numéro CAS: 19181-54-5