5-Méthylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR8286-1G
OR8286-5G
APOSOR8286-1GEA
27.7
EUR
APOSOR8286-1G
APOSOR8286-5G
5-Méthylpyrimidine
5-Méthylpyrimidine
Formule:
C₅H₆N₂ Point d'ébullition: 152…154 °C Point de fusion: 33…37 °C Point d'éclair: 51.67 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047386 Numéro CAS: 2036-41-1 ONU: 1325 ADR: 4.1,III |