Imprimer
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8257-1G OR8257-25G OR8257-5G
APOSOR8257-1GEA 23.2 EUR
APOSOR8257-1G APOSOR8257-25G APOSOR8257-5G
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Formule: C₁₀H₇Cl₂NO
Point de fusion: 108…112 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023984
Numéro CAS: 72-80-0
EINECS: 200-789-3