Imprimer
Phénylacétylène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8217-25G OR8217-100G OR8217-500G
APOSOR8217-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8217-25G APOSOR8217-100G APOSOR8217-500G
Phénylacétylène
Phénylacétylène
Formule: C₈H₆
Point d'ébullition: 142…144 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008570
Numéro CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
ONU: 3295
ADR: 3,III