Imprimer
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8210-1G OR8210-5G
APOSOR8210-1GEA 141 EUR
APOSOR8210-1G APOSOR8210-5G
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067950
Numéro CAS: 175201-90-8