Imprimer
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)-5-nitrobenzoic acid
OR8191-1G OR8191-250MG
APOSOR8191-1GEA 87 EUR
APOSOR8191-1G APOSOR8191-250MG
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₅
Point de fusion: 172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052231
Numéro CAS: 175136-71-7