Imprimer
1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8149-1G OR8149-250MG
APOSOR8149-1GEA 304 EUR
APOSOR8149-1G APOSOR8149-250MG
1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde 97%
1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Formule: C₃H₂N₂OS
Numéro MDL: MFCD02180762
Numéro CAS: 27643-15-8