Imprimer
3,6-Dichloropicolinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
OR8123-100G OR8123-25G OR8123-500G
APOSOR8123-100GEA 58 EUR
APOSOR8123-100G APOSOR8123-25G APOSOR8123-500G
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point de fusion: 150 °C (dec.)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078655
Numéro CAS: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4