Imprimer
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8122-1G OR8122-250MG OR8122-5G
APOSOR8122-1GEA 0 EUR
APOSOR8122-1G APOSOR8122-250MG APOSOR8122-5G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C₆H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261434
Numéro CAS: 865156-68-9