Imprimer
5-Iodo-2-furaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Iodofurfural
OR8105-100G OR8105-25G OR8105-5G OR8105-1G
APOSOR8105-100GEA 758 EUR
APOSOR8105-100G APOSOR8105-25G APOSOR8105-5G APOSOR8105-1G
5-Iodo-2-furaldéhyde 95%
5-Iodo-2-furaldéhyde
Formule: C₅H₃IO₂
Point de fusion: 126…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159503
Numéro CAS: 2689-65-8