Imprimer
Fmoc-Thz-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8102-250MG OR8102-5G OR8102-25G
APOSOR8102-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR8102-250MG APOSOR8102-5G APOSOR8102-25G
Fmoc-Thz-OH 97%
Fmoc-Thz-OH
Formule: C₁₉H₁₇NO₄S
Point de fusion: 153…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235910
Numéro CAS: 133054-21-4