Imprimer
3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8069-1G OR8069-250MG OR8069-500MG OR8069-2.5G OR8069-5G
APOSOR8069-1GEA 294 EUR
APOSOR8069-1G APOSOR8069-250MG APOSOR8069-500MG APOSOR8069-2.5G APOSOR8069-5G
3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
3,4-Diaminobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₉N₃O₂S
Point de fusion: 160 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277940
Numéro CAS: 2360-20-5