Imprimer
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8039-1G OR8039-250MG OR8039-5G OR8039-10G
APOSOR8039-1GEA 258 EUR
APOSOR8039-1G APOSOR8039-250MG APOSOR8039-5G APOSOR8039-10G
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Formule: C₁₃H₁₀BrNO
Point de fusion: 148…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180673
Numéro CAS: 92643-17-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III