5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR8038-25G
OR8038-100G
APOSOR8038-25GEA
0
EUR
APOSOR8038-25G
APOSOR8038-100G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule:
C₉H₆BrNO Point de fusion: 197…201 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00152016 Numéro CAS: 877-03-2 EINECS: 212-884-7 |